Merck
17049
Sigma-Aldrich
4-Hydroxymethyl-benzaldehyd-dimethylacetal
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
4-(Dimethoxymethyl)-benzylalkohol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
Beilstein:
2577568
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(OC)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-10(13-2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6,10-11H,7H2,1-2H3
InChIKey
QUWDMLYTJRQRRO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of 5′-O-TBDPS-2′,3′-O-(4-hydroxymethyl-(1R)-benzyliden)-inosine.
Sonstige Hinweise
Linker employed for the immobilization of carbohydrates by acetalization and reacting the benzylic alcohol with a polymer
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
A solid-phase approach to the synthesis of N-1-alkyl analogues of cyclic inosine-diphosphate-ribose (cIDPR).
Tetrahedron, 66(10), 1931-1936 (2010)
T.F.J. Lampe et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 110, 1761-1761 (1998)