Merck
16564
Sigma-Aldrich
Heptadecansäurenitril
≥95.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)15CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.45
Beilstein:
1775016
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (GC)
Form
solid
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C17H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-16H2,1H3
InChIKey
ZXPWFWWSCFIFII-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Heptadecanenitrile gets adsorbed on gold and copper surface from hexane or acetone solution and adsorbed layers are investigated by reflection infrared spectroscopy.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adsorption of alkanenitriles and alkanedinitriles on gold and copper.
Steiner UB, et al.
Langmuir, 8(11), 2771-2777 (1992)