Wichtige Dokumente
163252
3,4-Dimethoxy-toluol
96%
Synonym(e):
4-Methyl-veratrol
About This Item
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
bp
133-135 °C/50 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22-23 °C (lit.)
Dichte
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(C)cc1OC
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)9(6-7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
GYPMBQZAVBFUIZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?