Merck
163120
Sigma-Aldrich
1-Chlor-3,4-dinitrobenzol
technical grade, 90%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.587 (lit.)
Dichte
1.687 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)