Merck
16297
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)-essigsäure
purum, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
CAS-Nummer:
Beilstein:
9718382
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
solid
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O5/c1-18(2,3)25-17(23)20-11-9-19(10-12-20)15(16(21)22)13-5-7-14(24-4)8-6-13/h5-8,15H,9-12H2,1-4H3,(H,21,22)
InChIKey
DCFDOKBNIXUWKP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)