Merck
160822
Sigma-Aldrich
(Methylthio)-acetonitril
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
bp
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CSCC#N
InChI
1S/C3H5NS/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
InChIKey
ZRIGDBVSVFSVLL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)