Wichtige Dokumente
160741
3-Methyl-2-nitrophenol
99%
Synonym(e):
2-Nitro-m-kresol, 3-Hydroxy-2-nitro-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
106-108 °C/9.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-39 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
Cc1cccc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
InChIKey
QIORDSKCCHRSSD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?