Merck
157961
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-N′-(2-thiazolyl)-thioharnstoff
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9N3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥97%
mp (Schmelzpunkt)
183-185 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
S=C(Nc1ccccc1)Nc2nccs2
Biochem./physiol. Wirkung
Dopamine β-hydroxylase inhibitor.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)