Merck
157651
Sigma-Aldrich
Natrium-2-chlor-ethansulfonat Monohydrat
98%
Synonym(e):
2-Chlor-ethansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH2SO3Na · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.57
Beilstein:
5649202
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
292 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)CCCl
InChI
1S/C2H5ClO3S.Na.H2O/c3-1-2-7(4,5)6;;/h1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
OSEJMOGPHHVJJG-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Sodium 2-chloroethanesulfonate monohydrate was used as sulfoethylating agent in the preparation of sulfoethyl cellulose.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterization of low sulfoethylated cellulose.
Zhang K, et al.
Carbohydrate Polymers, 83(2), 616-622 (2011)