Merck
155926
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylcyclohexanol, Isomerengemisch
99%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H9OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCCC(O)C1C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)