Merck
15405
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(Bzl)-OH
≥99.0% (T)
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonin, Boc-O-benzyl-L-threonin
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OCH2C6H5)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.36
Beilstein:
3065591
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (T)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +16.5±1°, c = 1% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
112-114 °C (lit.)
112-117 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H23NO5/c1-11(21-10-12-8-6-5-7-9-12)13(14(18)19)17-15(20)22-16(2,3)4/h5-9,11,13H,10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-,13+/m1/s1
InChIKey
CTXPLTPDOISPTE-YPMHNXCESA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)