Merck
15372
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-2-tert.-butyl-3-methyl-4-imidazolidinon
≥99.0% (T)
Synonym(e):
(R)-(+)-1-(tert.-Butoxycarbonyl)-2-tert.-butyl-3-methyl-4-imidazolidinon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.34
Beilstein:
4907143
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (T)
Optische Aktivität
[α]20/D +14±1°, c = 1% in methylene chloride
mp (Schmelzpunkt)
67-69 °C
68-70 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1[C@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
Sonstige Hinweise
Chiral glycine derivative used for the synthesis of amino acids
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M. Gander-Coquoz et al.
Helvetica Chimica Acta, 71, 224-224 (1988)
D. Seebach et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 237-237 (1987)
R. Fitzi et al.
Tetrahedron, 44, 5277-5277 (1988)