Wichtige Dokumente
15115
Boc-Glu-OPh
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-L-glutaminsäure-1-phenylester
About This Item
Assay
≥98.0% (TLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(9-10-13(18)19)14(20)22-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChIKey
UUGORLVQLJSWBX-LBPRGKRZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)