Merck
15063
Sigma-Aldrich
Boc-Arg-OH -hydrochlorid
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Nα-Boc-L-arginin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22N4O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.78
Beilstein:
3658939
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (TLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N4O4.ClH/c1-11(2,3)19-10(18)15-7(8(16)17)5-4-6-14-9(12)13;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)(H4,12,13,14);1H/t7-;/m0./s1
InChIKey
HDELGKMVZYHPPB-FJXQXJEOSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)