148474
1,2,3-Tribrompropan
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.584 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-17 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
Dichte
2.398 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BrCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
InChIKey
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>248.0 °F - closed cup - does not flash
Flammpunkt (°C)
> 120 °C - closed cup - does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?