Merck
145297
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxynaphthalin
99%
Synonym(e):
1,3-Naphthalindiol, Naphthoresorcin
About This Item
Lineare Formel:
C10H6(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
Beilstein:
2044002
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
123-125 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
InChIKey
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Synthon used in the preparation of divinylnaphthalenes and naphthodipyrans.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 464-464 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7388-7388 (1993)