Merck
144460
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methylchinoxalin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
mp (Schmelzpunkt)
246-248 °C (lit.)
SMILES String
Cc1nc2ccccc2nc1O
Verpackung
Packaged in poly bottles
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)