Merck
143693
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethylamin
98%
Synonym(e):
2-Aminoethyl-methylether
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.11
Beilstein:
741854
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
95 °C (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCN
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChIKey
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Courtney H Fox et al.
Nature communications, 6, 7417-7417 (2015-07-16)
Dynamic covalent materials are stable materials that possess reversible behaviour triggered by stimuli such as light, redox conditions or temperature; whereas supramolecular crosslinks depend on the equilibrium constant and relative concentrations of crosslinks as a function of temperature. The combination