143200
Ethyl-1-benzyl-3-oxo-4-piperidincarboxylat -hydrochlorid
technical grade
Synonym(e):
1-Benzyl-3-piperidon-4-carbonsäure-ethylester -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
162 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, yellow (Methanol)
SMILES String
Cl[H].CCOC(=O)C1CCN(CC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H19NO3.ClH/c1-2-19-15(18)13-8-9-16(11-14(13)17)10-12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3;1H
InChIKey
UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable