141216
(3,4-Dimethoxyphenyl)-aceton
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5358 (lit.)
Dichte
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(CC(C)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)6-9-4-5-10(13-2)11(7-9)14-3/h4-5,7H,6H2,1-3H3
InChIKey
UMYZWICEDUEWIM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves