Wichtige Dokumente
137685
2-Bromethylacetat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Verunreinigungen
<3% acetic anhydride
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−14-−13.8 °C (lit.)
Dichte
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
CC(=O)OCCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3
InChIKey
RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?