Wichtige Dokumente
136697
Hexamethyl-bicyclo[2.2.0]hexa-2,5-dien
97%
Synonym(e):
1,2,3,4,5,6-Hexamethylbicyclo[2.2.0]hexa-2,5-dien
About This Item
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
60 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
7 °C (lit.)
Dichte
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(C)C2(C)C(C)=C(C)C12C
InChI
1S/C12H18/c1-7-8(2)12(6)10(4)9(3)11(7,12)5/h1-6H3
InChIKey
RVNQQZMIWZPGNA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?