Merck
13611
Sigma-Aldrich
Wang-Harz
extent of labeling: ~1.0 mmol/g loading
Synonym(e):
p-Alkoxy-benzylalkohol polymer gebunden, p-Alkoxybenzylalkohol-Harz, [4-(Hydroxymethyl)-phenoxymethyl]-polystyrol
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~1.0 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
200-400 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
alcohol
Sonstige Hinweise
Support used in solid phase peptide synthesis; Suppression of side reactions during the attachement of Fmoc-amino acids to the Wang resin
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S.S. Wang
Journal of the American Chemical Society, 95, 13128-13128 (1973)
J.W. van Nispen et al.
Rec. Trav. Chim., 104, 99-99 (1985)