13450
Benzylhydrazin -oxalat (Salz)
≥96.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
183-188 °C (dec.)
SMILES String
OC(=O)C(O)=O.NNCc1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2.C2H2O4/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;3-1(4)2(5)6/h1-5,9H,6,8H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
RCHUSXHCJLZTEY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable