132446
Diethyl-(3-chlorpropyl)malonat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
136 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(CCCCl)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H17ClO4/c1-3-14-9(12)8(6-5-7-11)10(13)15-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
WUOPYKKJFZHTRA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter