Merck
131733
Sigma-Aldrich
Rhodizonsäure Dihydrat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2O6 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
248 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.O.OC1=C(O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)