131628
Pyridin-4-aldoxim
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
130-133 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=N\O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,9H/b8-5+
InChIKey
OFYLBLSSPQTTHT-VMPITWQZSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable