126403
2,5-Dimethylbenzylchlorid
98%
Synonym(e):
1-Chlormethyl-2,5-dimethylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.537 (lit.)
bp
221-226 °C (lit.)
Dichte
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(C)c(CCl)c1
InChI
1S/C9H11Cl/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3
InChIKey
PECXPZGFZFGDRD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter