122769
Adipinsäuremonoethylester
97%
Synonym(e):
Mono-ethyl-adipat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
180 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-29 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-7(9)10/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
UZNLHJCCGYKCIL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup