Wichtige Dokumente
122580
Stearinsäurenitril
technical grade, ≥90%
Synonym(e):
Heptadecylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
≥90%
Form
solid
bp
274 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C (lit.)
Dichte
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C18H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-17H2,1H3
InChIKey
RHSBIGNQEIPSCT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)