Wichtige Dokumente
119482
8-Bromguanosin Hydrat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12BrN5O5 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.14 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −28.8°, c = 2 in DMSO/H2O, 1:1
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.NC1=Nc2c(nc(Br)n2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Xingyuan Jiao et al.
Journal of separation science, 37(21), 3033-3044 (2014-08-20)
We first detected aberrant nucleoside levels in the plasma, urine, bile, and tissues from cases and controls to explore them as biomarkers in the diagnosis of gallbladder cancer. Reversed-phase high-performance liquid chromatography was used to assess the levels of ten