Merck
114561
Sigma-Aldrich
Xylenolblau Natriumsalz
indicator grade, dye content 90 %
Synonym(e):
p-Xylenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H21NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Qualität
indicator grade
Zusammensetzung
dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λmax
425 nm in methanol
SMILES String
[Na+].Cc1cc(c(C)cc1O)C(=C2/C=C(C)C(=O)C=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O