Merck
11214
Sigma-Aldrich
L-Asparaginsäure-4-tert.-butylester
≥98.0% (TLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
Beilstein:
4671089
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
L-Asparaginsäure-4-tert.-butylester, ≥98.0% (TLC)
Assay
≥98.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −9±2°, c = 2% in methanol: water (4:1)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-6(10)4-5(9)7(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChIKey
MXWMFBYWXMXRPD-YFKPBYRVSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)