10895
2-Chlor-acetessigsäure-ethylester
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96% (GC)
Synonym(e):
2-Cl-ACE
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Assay
≥96% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
107 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-3-10-6(9)5(7)4(2)8/h5H,3H2,1-2H3
InChIKey
RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
179.6 °F
Flammpunkt (°C)
82 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter