Merck
10878
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlor-aceton -Lösung
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, 50% in acetone (density determination)
Synonym(e):
1,3-DCA, 1,3-Dichlor-2-propanon
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2COCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.97
Beilstein:
605456
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Konzentration
50% in acetone (density determination)
bp
73 °C/733.4 mmHg (lit.)
Dichte
1.025 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
ClCC(=O)CCl
Sonstige Hinweise
Preise für Bulkgebinde auf Anfrage
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)