Merck
104566
Supelco
Thorin
indicator grade
Synonym(e):
2-(3,6-Disulfo-2-hydroxy-1-naphthylazo)-benzolarsonsäure Dinatriumsalz, 2-Arsonobenzolazo-1′-(2′-hydroxy-3′,6′-naphthalindisulfonsäure) Dinatriumsalz, 2-Hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalinazo-2′-phenylarsonsäure Dinatriumsalz, APANS, Thoron
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H11AsN2Na2O10S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
576.30
Beilstein:
2957648
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161500
PubChem Substanz-ID:
Qualität
indicator grade
Methode(n)
titration: suitable
λmax
483 nm
SMILES String
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2[As](O)(O)=O)c3ccc(cc3cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H13AsN2O10S2.2Na/c20-16-14(31(27,28)29)8-9-7-10(30(24,25)26)5-6-11(9)15(16)19-18-13-4-2-1-3-12(13)17(21,22)23;;/h1-8,20H,(H2,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
InChIKey
DCSRPHQBFSYJNN-BUFQOAPZSA-L
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)