Merck
103314
Sigma-Aldrich
α,4-Dichlordiphenylmethan
97%
Synonym(e):
4-Chlorbenzhydrylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH(C6H5)Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.603 (lit.)
bp
159-160 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[Contact dermatitis due to p-chlorophenyl phenyl chloromethane (author's transl)].
A Rothe et al.
Dermatologische Monatschrift, 166(6), 389-393 (1980-06-01)