Merck
101400
Sigma-Aldrich
2-Nitroanisol
99%
Synonym(e):
1-Methoxy-2-nitrobenzol
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.14
Beilstein:
1868032
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.561 (lit.)
bp
273 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
9-12 °C (lit.)
Dichte
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
CFBYEGUGFPZCNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
392.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
200 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)