Wichtige Dokumente
101354
2-Fluor-5-methylanilin
99%
Synonym(e):
6-Fluor-m-toluidin
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
bp
80-86 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(F)c(N)c1
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChIKey
QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?