Merck
100781
Sigma-Aldrich
Benzylmethylsulfid
98%
About This Item
Lineare Formel:
C8H10S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.23
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.562 (lit.)
bp
195-198 °C (lit.)
Dichte
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChIKey
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)