Merck
ADVH7F3834EF
AChemBlock
2-amino-2-(3,5-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.52
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
amino(3,5-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO2.ClH/c9-5-1-4(2-6(10)3-5)7(11)8(12)13;/h1-3,7H,11H2,(H,12,13);1H
InChIKey
CPQMVIKDRJMUKS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s87381-2-amino-2-3-5-dichlorophenyl-acetic-acid-hydrochloride.html
Synonym
2-amino-2-(3,5-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s87381-2-amino-2-3-5-dichlorophenyl-acetic-acid-hydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)