Wichtige Dokumente
ADVH7F37E4D6
AChemBlock
Ethyl 2-(1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-ylidene)acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M23400-25MG
231,47 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M23400-25MG
231,47 €
Iupac Name
ethyl (2E)-(1-benzyl-3,3-difluoro-4-piperidinylidene)ethanoate
Inchi Code
1S/C16H19F2NO2/c1-2-21-15(20)10-14-8-9-19(12-16(14,17)18)11-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,10H,2,8-9,11-12H2,1H3/b14-10+
InChIKey
SFJGQMQDSLOSHR-GXDHUFHOSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23400-ethyl-2-1-benzyl-3-3-difluoropiperidin-4-ylidene-acetate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)