Merck
ADVH7F37A4E3
AChemBlock
4-cyclopropyl-3-methyl-1H-pyrazole
Größe auswählen
250 MG
323,32 €
1 G
721,37 €
5 G
2.025,72 €
Lieferanten-SKU: T94256-250MG
323,32 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
323,32 €
1 G
721,37 €
5 G
2.025,72 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T94256-250MG
323,32 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-cyclopropyl-3-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-5-7(4-8-9-5)6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
BUPZISVIAAEERZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/t94256-4-cyclopropyl-3-methyl-1h-pyrazole.html
Synonym
4-cyclopropyl-3-methyl-1h-pyrazole
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94256-4-cyclopropyl-3-methyl-1h-pyrazole.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)