Merck
ADVH49B82AA2
AChemBlock
5-[(3S)-3-methylmorpholin-4-yl]pyridin-2-amine
Größe auswählen
100 MG
929,57 €
250 MG
1.450,09 €
1 G
3.532,17 €
Lieferanten-SKU: S85344-100MG
929,57 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
929,57 €
250 MG
1.450,09 €
1 G
3.532,17 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: S85344-100MG
929,57 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(S)-5-(3-methylmorpholino)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H15N3O/c1-8-7-14-5-4-13(8)9-2-3-10(11)12-6-9/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3,(H2,11,12)/t8-/m0/s1
InChIKey
IQUGNNDVJSMDAA-QMMMGPOBSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light orange solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s85344-5-3s-3-methylmorpholin-4-yl-pyridin-2-amine.html
Synonym
(s)-5-(3-methylmorpholino)pyridin-2-amine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s85344-5-3s-3-methylmorpholin-4-yl-pyridin-2-amine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)