Merck
ADVH303C246A
AChemBlock
methyl 2-amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
268,21 €
1 G
660,13 €
5 G
1.884,88 €
Lieferanten-SKU: Q65568-250MG
268,21 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
268,21 €
1 G
660,13 €
5 G
1.884,88 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: Q65568-250MG
268,21 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-9-4(5(10)11-2)3-8-6(9)7/h3H,1-2H3,(H2,7,8)
InChIKey
AGTFPPSFIJQSLU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.96
Country of Origin
CN
Physical Form
brown powder
Product Link
https://www.achemblock.com/q65568-methyl-2-amino-1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate.html
Synonym
methyl 2-amino-1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q65568-methyl-2-amino-1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)