Wichtige Dokumente
ADVH14DBCF98
AChemBlock
BnO-PEG5-CH2COOH
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: P35596-250MG
311,07 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: P35596-250MG
311,07 €
Iupac Name
1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-oic acid
Inchi Code
1S/C19H30O8/c20-19(21)17-27-15-13-25-11-9-23-7-6-22-8-10-24-12-14-26-16-18-4-2-1-3-5-18/h1-5H,6-17H2,(H,20,21)
InChIKey
XSBRXJKVIASPRY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p35596-bno-peg5-ch2cooh.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)