Merck
ADVH14DBCA13
AChemBlock
N-Fmoc-O-(trifluoromethyl)-L-tyrosine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.43
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2S)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C25H20F3NO5/c26-25(27,28)34-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m0/s1
InChIKey
QPJWCBIGYAOSPW-QFIPXVFZSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p41944-n-fmoc-o-trifluoromethyl-l-tyrosine.html
Synonym
(S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41944-n-fmoc-o-trifluoromethyl-l-tyrosine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)