Merck
ADV428293492
AChemBlock
4-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-6-2-1-3-11-7(6)5(4-10-11)8(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChIKey
JFXAXKWHYUASCP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/g-7861-4-bromopyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylic-acid.html
Synonym
4-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/g-7861-4-bromopyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylic-acid.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)