Merck
AABH97D29CBF
AA BLOCKS, INC.
(3,3-Difluorocyclobutyl)methyl 4-bromobenzenesulfonate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(3,3-difluorocyclobutyl)methyl 4-bromobenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H11BrF2O3S/c12-9-1-3-10(4-2-9)18(15,16)17-7-8-5-11(13,14)6-8/h1-4,8H,5-7H2
InChIKey
CCRFTKQBZYNCBQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/884513-06-8
Synonym
(3,3-Difluorocyclobutyl)methyl 4-bromobenzenesulfonate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=884513-06-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)