Merck
AABH97CE55B3
AA BLOCKS, INC.
3-[4-(2,3-dimethylphenyl)piperazin-1-yl]-3-oxopropanenitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.34
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-[4-(2,3-dimethylphenyl)-1-piperazinyl]-3-oxopropanenitrile
Inchi Code
1S/C15H19N3O/c1-12-4-3-5-14(13(12)2)17-8-10-18(11-9-17)15(19)6-7-16/h3-5H,6,8-11H2,1-2H3
InChIKey
WBCOKKXOBRIOHE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/543717-57-3
Synonym
3-[4-(2,3-Dimethylphenyl)piperazin-1-yl]-3-oxopropanenitrile; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=543717-57-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)